重要文件
16867
Supelco
2,2-二氟-1,3-苯并二噁茂-4-羧酸
reference material
同義詞:
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H4F2O4
CAS號碼:
分子量::
202.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
化驗
≥96.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200-204 °C
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)c1cccc2OC(F)(F)Oc12
InChI
1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-3-1-2-4(7(11)12)6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
InChI 密鑰
ZGAQVJDFFVTWJK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)