Merck
全部照片(9)
文件
ZRB1537
Sigma-Aldrich
抗-凝血因子IX抗体,克隆号1C9,ZooMAb®兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1C9, recombinant monoclonal
描述
recombinant, expressed in HEK 293 cells
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 51.78 kDa
observed mol wt ~54 kDa
純化經由
using Protein A
物種活性
mouse, human, rat
物種活性(以同源性預測)
monkey
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
表位序列
C-terminal half
Protein ID登錄號
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
ZooMAb®抗体代表了完全新一代的重组单克隆抗体。每种ZooMAb®抗体的制造均是使用我们专有的重组表达系统、纯化至均一并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb®抗体备货充分可靠,在需要时随时可以发货。
我们致力于为您带来更环保的替代产品,以符合一项或多项绿色化学12项原则。该抗体不含防腐剂,生产过程没有伤害或牺牲动物,特别稳定,需要时可常温运输和储存,因此符合”防止废物“、”设计更安全的化学品“和”能源效率设计“。 点击此处获取更多信息。
特異性
克隆号1C9是一种ZooMAb®兔重组单克隆抗体,可特异性检测凝血因子Ⅸ。它靶向凝血因子IXa重链C端一半15个氨基酸内表位。
免疫原
KLH标记线性肽,对应于凝血因子IXa重链C末端一半的15个氨基酸。
應用
质控检验
在大鼠肝组织裂解液中通过蛋白质免疫印迹法验证过。
蛋白质免疫印迹(Western Blotting)分析:该抗体以1:1,000稀释度在大鼠肝组织裂解液中检测到因子IX。
应用检验
蛋白质印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在HEK293、Raw264.7和A431细胞中检测到因子IX。
亲和结合分析:该抗体的代表性批次在亲和结合试验中以3.5 x 10-7的KD结合因子IX。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在人肝组织切片中检测到因子IX。
注意:实际最佳工作稀释度必须由最终用户确定,因为样本和实验条件可能会因最终用户而有所不同
抗-凝血因子IX抗体(克隆号1C9,ZooMAb®,货号ZRB1537)是特异性靶向凝血因子IX的重组兔单克隆抗体,经过亲和结合、免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹分析的使用测试。
標靶描述
凝血因子IX(UniProt:P00740;别名EC:3.4.21.22,克雷司马斯因子,血浆促凝血酶原激酶组分,PTC)由人F9基因(Gene ID: 2158)编码。大多数参与凝血过程的血浆糖蛋白均以酶原形式分泌,并通过一系列反应依次相互作用。级联反应的每一步都有反馈机制调节活性和非活性酶之间的平衡。各种相互作用的体系之间这种密切的次序关联有助于控制失血、保持组织灌注和刺激局部修复过程。 凝血因子IX是维生素K和Ca2+依赖性血浆蛋白,具有因子XIa激活的丝氨酸蛋白酶活性。在肝脏中合成,分泌到血浆。先合成的是一个信号肽(aa 1-28)和一个前肽(aa 29-456),随后被切割为含激活肽(aa 196-226)的成熟酶原。 因子XIa切割氨基酸191-192和226-227位点去除激活肽,导致因子IX激活为因子IXa,从而激活因子X形成因子Xa。 F9基因突变与血友病B(圣诞病)有关,这种病是由于凝血因子Ⅸ缺乏导致的遗传性出血性疾病。因子Ⅸ浓度升高与静脉血栓形成风险提高2倍有关。通过我们的专有技术生成的ZooMAb®重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。ZooMAb®制剂中的PBS/海藻糖成分在冻干后会呈半固体状(凝胶珠状),属于正常现象。请按照说明书(data sheet)建议的重悬方法溶解这种凝胶珠状半固体材料。获得的抗体溶液经全功能测试证明性能完全稳定。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
重構
每瓶25 μL复溶后浓度为300 μg/mL。请参考有关每种应用和样品类型的建议起始稀释度和/或滴定度的指南。
儲存和穩定性
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。避免反复冻融。
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1