重要文件
Z762768
Eppendorf® Combitips Advanced®吸管,Biopur®
maximum volume 0.5 mL
同義詞:
pipetting tips
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.01
材料
purple tip
無菌
sterile
特點
barrier: no
包裝
pack of 100 ea individually wrapped
製造商/商標名
Eppendorf® 0030089634
最大體積
0.5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Combitips Advanced 针对所有 Repeater 型号进行了优化,以创建完美的连接!
新型 Eppendorf Combitips Advanced 的 Combitip 上边缘具有 Eppendorf 3D 设计特色。具有 9 种体积规格(0.1 mL 至 50 mL)和 Eppendorf 质量、无菌、PCR 清洁和 Eppendorf Biopur 纯度级别,您将始终为您的应用找到完美的 Combitip。
“Biopur”尖端采用单独泡罩包装,选项卡带有一个访问标签,即使戴手套也能轻松打开。
特點和優勢
  • 无热原
  • 不含人类 DNA
  • 无细菌 DNA
  • 无 RNase
  • 无 PCR 抑制剂
  • 无 DNase
  • 无 ATP
法律資訊
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)