重要文件
Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
同義詞:
cryogenic vial labels, freezer labels
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
55121611
材料
white
包裝
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
製造商/商標名
Diversified Biotech DTCR-6100
技術
cryopreservation: suitable
寬度 × 長度
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Temperature Range: 70°C to -196°C
應用
Cryogenics
法律資訊
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)