重要文件
Z743486
铝制加热/冷却块
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
同義詞:
dry block, tube cooling block, tube heating block
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41102404
NACRES:
NB.12
特點
for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Diversified Biotech CHAM-3200
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
每个冷却室都是一块坚固的铝块,包围着插入的小管以确保持续的高温或低温。
應用
Aluminum heating/cooling block has been used in the harvest of biomass and preparation of cell extracts from Desulfurellaceae.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1