重要文件
Z742397
PELCO® Sliding Latch Microslide Storage Boxes
pink, Holds 100 x slides 76x26 mm
同義詞:
slide storage
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123302
NACRES:
MA.01
材料
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
pink
特點
Holds 100 x slides 76x26 mm
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
Ted Pella 2302-7-CS
長度 × 寬度 × 高度
209 mm (8.23 in.) × 172 mm (6.77 in.) × 32 mm (1.26 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Exceptional slide storage containers providing maximum protection for your microscope slides.
特點和優勢
  • Numbered index sheet in lid for quick identification
  • Foam liner
  • Stackable
  • ABS-durable/impact resistant
  • Hinged lid
  • Unique sliding compression latch
法律資訊
PELCO is a registered trademark of Ted Pella, Inc
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)