文件
Z742099
蛋白质印迹盒
black, size 8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm, pk of 5
同義詞:
Western Blot Container
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105300
NACRES:
NB.22
包裝
pk of 5
尺寸
8.9 cm × 6.5 cm × 2.5 cm
顏色
black
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 每个印迹的完美盒子
  • 减少抗体使用
  • 铰链盖最小化蒸发
  • 可用于一半、整体、条带或微型型号
无论您的蛋白质印迹大小如何,都有& # 8242;一个非常适合它的盒子。有了与普通印迹尺寸正确匹配的盒子,您可以在摇瓶/摇杆上安装更多印迹,同时将试剂和抗体的使用量保持在绝对最低水平。此外,所有的角都以90°角形成,底面均匀平坦,进一步减少了昂贵试剂和抗体的消耗(例如,流行的微型凝胶只需要大约4毫升)。
以真正一次性的价格,所有尺寸都是由透明聚苯乙烯制成的。所有尺寸都配有易于打开的铰链盖,可减少蒸发。