重要文件
Z740221
Supelco
HPTLC (High Performance TLC) Glass Plates
L × W 10 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NC.07
材料
glass support
silica gel 60 matrix
特點
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
EMD Millipore® 1.05641.0001
技術
HPTLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
長度 × 寬度
10 cm × 20 cm
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
10 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å pore size
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)