重要文件
Z732885
IKA ® ULTRA-TURRAX ® 分散工具,不锈钢
dispersing element for T-10 basic disperser, 8 mm, 1/cs
同義詞:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.22
材料
stainless steel
特點
stainless steel rotor/stator
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
IKA 3305500
直徑
8 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
IKA® S 10 N - 8 G Dispersing tool for use with T-10 ULTRA-TURRAX® dispersing instrument.
特點和優勢
  • suitable for use with solvents
  • sterilization methods: all methods
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)