特點
cooling: no
製造商/商標名
Hettich 2200
高度 × 寬度 × 直徑
313 mm (12.5 in.) × 330 mm (13 in.) × 420 mm (16.5 in.)
重量
21 kg (46 lb)
相容性
CSA or cTUVus label for Canada (SCC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
注意:MIKRO 220 和 220R 是强大、紧凑的台式离心机,用于处理 0.2-2.0 mL 的微升管。此外,冷藏 MIKRO 220R 还可容纳高达 50 mL 的试管。
这些离心机用于临床实验室以及遗传研究、病毒学、细胞学和细菌学。MIKRO 220R 的容量、性能和冷却专为满足 PCR 应用的样本制备需求而设计。
转子和其他离心机配件均为单独出售。
这些离心机用于临床实验室以及遗传研究、病毒学、细胞学和细菌学。MIKRO 220R 的容量、性能和冷却专为满足 PCR 应用的样本制备需求而设计。
转子和其他离心机配件均为单独出售。
- 非冷藏 (220) 和冷藏 (220R) 版本
- 可容纳 0.2-2.0 mL 微量管(冷藏 MIKRO 220R 也可容纳高达 50 mL 的管)
- 即使在转子达到较高转速时,助跑时间和慢跑时间也非常短
- 不锈钢离心室
- 电动锁定盖,观察端口在盖中
- 快速输入铝箔键盘
- 转子运行过程中盖锁定和保持
- 盖子掉落保护
- 紧急盖锁释放
- 电动机过热保护
- 灭菌舱过热保护(仅 MIKRO 220R)
- 关闭不平衡
- 转子自动识别
- 易交换的转子
- 10 可编程存储器
转子和其他离心机配件均为单独出售。
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG