特點
CE compliant
to hold 2 PCR plates
to hold microtiter plates
製造商/商標名
Labnet C1000-230V-EU
參數
2500 rpm
500 × g
技術
centrifugation: suitable
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- 容量:2块PCR板
- 转子速度:2,500 rpm
- RCF: 500 x g
- 转子:固定角
- 尺寸:7.5 x 8.2 x 7.2 in. (W x D x H)
- 重量:6 lbs (3 kg)
特點和優勢
- 将液滴快速转下并凝聚
- 在热循环之前和之后使用以提升PCR产量
- 可接受带裙边、无裙边和所有标准PCR板
- 小于绝大多数板式离心的1/4尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.