文件
Z720836
Nunclon ® Δ培养皿
24 wells, flat bottom
同義詞:
cell culture plate, cell culture treated plate, multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122107
NACRES:
NB.22
材料
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
lid
包裝
case of 85 ea
製造商/商標名
Nunc 142485
最大體積
1 mL
尺寸
24 wells
表面積
1.9 cm2
孔最大容積
1 μm
有效容積
1 mL
結合類型
Tissue Culture (TC)-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Nunclon® Delta多孔培养板适用于各类细胞培养,例如,放大和克隆等。SonicSeal载玻片孔适合在Permanox®载玻片上进行细胞原位培养。Permanox并不自发荧光。孔边缘凸起降低交叉污染风险。优异的光学质量。经认证的表面处理,确保理想的细胞附着和生长状态。
法律資訊
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries