文件
Z666556
Eppendorf® LoBind 微离心管
DNA/RNA, volume 2.0 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
材料
cap (attached)
polypropylene
transparent tube
無菌
non-sterile
特點
RCF 18,000 × g
RNase and DNase free
包裝
pack of 250 (5 bags of 50)
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 108.078 (European)
Eppendorf® 022431048 (USA)
容積
2.0 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 最小化蛋白质损失
  • 没有表面涂层,比如硅酮
  • 没有DNA,脱氧核糖核酸酶,核糖核酸酶和ATP(可用于PCR)
  • 特殊的聚丙烯材料,在最优化条件下生产
  • 我们提供0.5 mL, 1.5 mL和2.0 mL规格
  • 额定18,000 x g
  • 高透明度
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Anine Crous et al.
International journal of molecular sciences, 21(11) (2020-05-30)
Cancer stem cells (CSCs) are a leading contributor to lung cancer mortality rates. CSCs are responsible for tumor growth and recurrence through inhibition of drug-induced cell death, decreasing the effect of traditional cancer therapy and photodynamic therapy (PDT). PDT can