重要文件
Z662674
Kern pocket balances
weighing capacity 320 g, resolution: 0.1 g
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111502
NACRES:
NB.71
特點
CE compliant
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kern CM 320-1N
存貨情形
not available in USA and Canada
最大稱重量測量範圍
320 g, resolution: 0.1 g
總長度 × 寬度 × 深度
85 mm × 130 mm × 25 mm
秤盤長度 × 寬度
70 mm × 80 mm
電池電量
3 × 1.5 V AAA
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)