Key Documents
Z654388
Consort EV series power supplies
EV243, output0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
AC/DC 輸入
230 V AC
描述
3 × 4 mm sockets
30 ohms min load resistance
製造商/商標名
EV243
存貨情形
available only in EU
參數
0-40 °C ambient temperature
寬度 × 直徑 × 高度
24 cm × 20 cm × 13 cm
重量
3 kg
輸出
0-400 V, 0-300 mA, 0-50 W
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity