文件
Z652105
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200, AC/DC input 115 V AC
同義詞:
centrifuge hettich, micro centrifuge
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40161701
AC/DC 輸入
100 - 127 V AC
特點
cooling: no
製造商/商標名
Hettich 2400-01
參數
15000 rpm
21382 rpm
技術
centrifugation: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
重量
11.5 kg (25.25 lb)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
包裝
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG