登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
| 您/SKU | 供貨能力 | 價格 |
|---|
關於此項目
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
500—2500 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
暫時無法取得訂價和供貨情況
material
red
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
L
115 mm
maximum volume
2.5 mL
volume range
500-2500 μL
volume
500—2500 μL
General description
ep T.I.P.S.盒的一部分和重装系统,可用于对再填充托盘进行无污染操作,其带有塑料盖可防止在转移到工作盒时与托盘发生接触。
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
吸头托盘可以在包装中进行高压灭菌,并干净储存备用。吸头可以直接从重装托盘中使用,也可以装入ep T.I.P.S.盒(单独购买)中
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® epT.I.P.S.吸头重装工具