重要文件
Z637254
Edisonite 超级通用洗涤剂
weight 1 kg
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.35
描述
neutral detergent
製造商/商標名
BRAND 44361
重量
1 kg
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Neutral detergent. Powder compound for immersion and ultrasonic bath. Ideal for removal of natural fats and oils, protein and blood. Edisonite SUPER is recommended for optical glass, for plastics sensitive to alkalis and rubbers.
其他說明
BR44361 (India)
法律資訊
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1