文件
Z601586
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 15 mL tubes
包裝
pack of 4 ea
製造商/商標名
Hettich 1347
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG