文件
Z601195
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.5-0.8 mL tubes 8x45 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.22
特點
Holds 0.5 - 0.8 mL tubes
包裝
pack of 24 ea
製造商/商標名
Hettich 2023
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG