重要文件
Z381861
Sigma-Aldrich
超微移液管吸头
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121606
NACRES:
NB.01
最大體積:
10 μL
無菌:
non-sterile
包裝:
pack of 200 ea (Bulk packed)
製造商/商標名:
Sorenson 1735
材料
colorless
polypropylene
polypropylene
無菌
non-sterile
包裝
pack of 200 ea (Bulk packed)
製造商/商標名
Sorenson 1735
最大體積
10 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
小容量可减少死体积从而提高小体积样品的精度。
應用
For loading sequencing gels as thin as 0.2 mm.
其他說明
Browse all pipette tips
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)