Key Documents
Z374458
Sigma-Aldrich
Scienceware ® 克隆盘
diam. 4.8 mm ( 3/16 in.)
同義詞:
cloning disc, cloning ring, cloning rings
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106618
NACRES:
NB.22
無菌
sterile; γ-irradiated
包裝
pack of 100 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37847-0002
直徑
4.8 mm ( 3/16 in.)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
纸盘将细胞快速轻松地转移到 24 孔板中生长。纸盘消除与克隆相关的泄漏问题。由于细胞在克隆环上仅暴露很短的时间,因此可降低污染和干燥的风险。
包含 2 个 50 个克隆盘的小瓶。
法律資訊
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP