文件
Z363553
Sigma-Aldrich
比色皿架
Holds 20 cuvettes
同義詞:
rack tube, racks tube, tube racks
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
材料
polypropylene
特點
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
長度 × 寬度 × 高度
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
斜坡设计,取用后排比色皿更加方便。
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2