文件
Z354287
Sigma-Aldrich
聚乙烯移液管
graduated to 1 mL, bulb draw 3.1 mL, sterile
同義詞:
liquid transfer tool, plastic pipette
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polyethylene
無菌
sterile
特點
graduations 0.25 mL
包裝
pack of 500 (25 bags of 20)
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
長度
150 mm
燈泡功耗
3.1 mL
閥桿直徑
5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
一次性移液管是一种转移液体的好方法,无需担心交叉污染。我们提供 19 种款式,我们的产品范围很广,一定能满足您的需求。
有未灭菌或无菌包装,每包 10 支。
  • 统一设计,内置移液管洗耳球
  • 安全、方便的使用和处置
  • 可减少结合到玻璃上的细胞和蛋白损失
  • 可热封以形成液密存储
  • 不可高压灭菌
包裝
Packaged in bags of 20