一般說明
可用于一般直径试管的多功能且价格便宜的试管架。坚固的结构,可堆叠。
聚丙烯架子可卡扣在一起(三件式),易于组装,坚固耐用,可堆叠,并提供四种颜色。不会漂浮在水浴中。带有字母数字位置标识,可清楚地识别样品。位置之间就较大间隔。
工作温度:-20至90ºC。可在121ºC高温高压灭菌。
聚丙烯架子可卡扣在一起(三件式),易于组装,坚固耐用,可堆叠,并提供四种颜色。不会漂浮在水浴中。带有字母数字位置标识,可清楚地识别样品。位置之间就较大间隔。
工作温度:-20至90ºC。可在121ºC高温高压灭菌。
其他說明
BR4340032 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG