文件
Z331473
Lenz® round bottom flasks
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
接合處
joint: ST/NS29/32
agency
according to DIN 12 348
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
case of 1
製造商/商標名
Lenz 3.0029.58
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH