Merck
全部照片(4)
文件
Z330639
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
PTFE key
接合處
joint: ST/NS29/32
描述
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特點
graduated: no
製造商/商標名
Lenz 4.0041.49
容量
250 mL
旋塞堵頭孔尺寸
4.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH