Merck
全部照片(4)
重要文件
Z330558
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
glass key
接合處
joint: ST/NS19/26
描述
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
特點
graduated: no
製造商/商標名
Lenz 4.0000.28
容量
50 mL
旋塞堵頭孔尺寸
2.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)