文件
Z329932
BRAND® narrow-mouth bottle, LDPE
capacity 20 mL
同義詞:
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
材料
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
translucent
描述
dropper nozzle caps available
特點
cap
包裝
pkg of 100
製造商/商標名
BRAND 129416
容量
20 mL
直徑× 高度
31 mm × 58 mm
接頭
GL 14 thread
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Economical multipurpose bottle, flexible. Supplied with cap.
其他說明
BR129416 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG