重要文件
Z329266
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, oval
L 34 mm, diam. 15 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
oval
製造商/商標名
BRAND 137310
長度
34 mm
直徑
15 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Ideal for vessels with round bottom, e.g. round-bottom flasks.
其他說明
BR137310 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)