文件
Z327727
BRAND® volumetric pipette, PP, high clarity
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
polypropylene
特點
Calibrated to deliver (TD, Ex)
Calibrated to deliver
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
BRAND 30007
高度
±300 mm
容量
5 mL , 0.03 mL accuracy
顏色
blue
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
其他說明
BR30007 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.
本頁包含有關使用和處理移液器及移液輔助工具的詳細資訊。