重要文件
Z326291
BRAND® SILBERBRAND volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.09 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
joint ST/NS neck12/21
無菌
non-sterile
特點
class B DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, IN)
closure type PP Stopper
包裝
pack of 2
製造商/商標名
BRAND
體積測量範圍
50 mL, accuracy: 0.09 mL
容量
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class B. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Supplied with a square grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
其他說明
BR36748 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)