重要文件
Z326046
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, cotton plug
capacity 2 mL, blue graduations
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
AR-Glas®
特點
calibrated to deliver (TD, EX)
class AS with batch number
graduation
subdivision 0.02 mL
包裝
pack of 12
製造商/商標名
BRAND 27309
測量範圍
accuracy: 0.02 mL
容量
2 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
AR-GLAS®. DIN EN ISO 835. Type 3 (zero on top). Calibrated to deliver (TD, Ex). Waiting time 5 seconds.All BLAUBRAND® graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
其他說明
BR27309 (India)
法律資訊
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
本頁包含有關使用和處理移液器及移液輔助工具的詳細資訊。
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.