重要文件
Z323764
BRAND® SILBERBRAND自动滴定管,Pellet刻度
volume 50 mL, amber glass stopcock (Schellbach lateral)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121808
材料
amber borosilicate glass 3.3
amber glass stopcock (Schellbach lateral)
特點
subdivision 0.1 mL
製造商/商標名
BRAND 22324
體積測量範圍
50 mL
容積
50 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
With intermediate stopcock to recirculate residual liquid. Calibrated to deliver (TD, Ex). High contrast white enamel graduations and inscriptions.
Automatic zeroing. 25 mL burettes: reduced distance between sub-division marks.
Tolerances according to Class B, DIN EN ISO 385. 50 mL according to DIN EN ISO 385, Class B.
其他說明
BR22324 (India)
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)