重要文件
Z317330
Eppendorf® racks for microcentrifuge tubes
For 24 × 1.5 ml - 2 ml tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103900
製造商/商標名
Eppendorf® 0030 123.115
Eppendorf® 022364227
存貨情形
not available in USA and Canada
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • 24-place capacity
  • Unique swivel connector to interlock multiple racks for front-to-back and side-to-side configurations
  • Non-slip stand
  • Numbered positions
  • UV-resistant
  • Autoclavable
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)