Merck
全部照片(5)
文件
V9264
Sigma-Aldrich
抗 纽蛋白抗体,小鼠单克隆
clone hVIN-1, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
黏着斑蛋白单克隆抗体 小鼠抗
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
hVIN-1, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 116 kDa
物種活性
frog, chicken, mouse, canine, human, bovine, rat, turkey
包裝
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using HS-68 human fibroblast cell culture
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.05-0.1 μg/mL using HS-68 total cell extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
小鼠单克隆抗肌萎缩蛋白抗体(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与人子宫黏着纯化斑蛋白免疫BALB/c小鼠脾细胞融合产生的hVIN-1 杂交瘤。黏着斑蛋白是一种细胞骨架蛋白,与细胞间和细胞-细胞外基质粘附连接的细胞质表面相关。 在肌肉中,黏着斑蛋白存在于闰盘(心肌)的粘附筋膜、肌腱接头(骨骼肌)、神经肌肉接头以及膜相关的平滑肌致密体中。
特異性
特异性标记细胞间和细胞-基质连接处的黏着斑蛋白。与人黏着斑蛋白反应强烈。与平滑肌黏着斑蛋白剪切变体metavinculin具有交叉反应性。
免疫原
来自子宫的纯化人黏着斑蛋白。
應用
小鼠单克隆抗粘着斑蛋白抗体已被用于:
  • 免疫印迹
  • 免疫荧光染色
  • 免疫细胞化学
  • 免疫细胞化学和酶链免疫检测 (ELISA)。
生化/生理作用
黏着斑蛋白是将F-肌动蛋白锚定到细胞膜上的几种相互作用蛋白之一。研究表明,分子相互作用序列可能与粘着斑的跨膜组装有关。黏着斑蛋白是细胞外基质与细胞质微丝系统的跨膜连接中的关键元素。在经过病毒转化的许多细胞类型中,黏着斑蛋白被重新分配至玫瑰花结或伪足小体。
外觀
溶于含有 15 mM 叠氮化钠的 0.01M 磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)溶液中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Biomimetic calcium carbonate concentric microgrooves with tunable widths for promoting MC3T3-E1 cell functions
Wu X and Wang S
Advanced Helathcare Materials, 2(2), 326-333 (2013)
Enhancing integrin alpha1 inserted (I) domain affinity to ligand potentiates integrin alpha1beta1-mediated down-regulation of collagen synthesis
Shi M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 287(42), 35139-35152 (2012)
Functional importance of Dicer protein in the adaptive cellular response to hypoxia
Ho JJD, et al.
Test, 287(34), 29003-29020 (2012)
Loredana Pellegrino et al.
Nucleic acids research, 41(10), 5400-5412 (2013-04-13)
Uncontrolled cell proliferation and cytoskeletal remodeling are responsible for tumor development and ultimately metastasis. A number of studies have implicated microRNAs in the regulation of cancer cell invasion and migration. Here, we show that miR-23b regulates focal adhesion, cell spreading
Highly conserved testicular localization of claudin-11 in normal and impaired spermatogenesis
Stammler A, et al.
Testing, 11(8), e0160349-e0160349 (2016)