文件
V6005
Sigma-Aldrich
L-Valine p-nitroanilide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H15N3O3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
273.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C11H15N3O3.ClH/c1-7(2)10(12)11(15)13-8-3-5-9(6-4-8)14(16)17;/h3-7,10H,12H2,1-2H3,(H,13,15);1H/t10-;/m0./s1
InChI 密鑰
BGTMFJBVZIWWCC-PPHPATTJSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Henrik Carlsson et al.
Chemical research in toxicology, 28(11), 2120-2129 (2015-10-09)
Electrophiles have the ability to form adducts to nucleophilic sites in proteins and DNA. Internal exposure to such compounds thus constitutes a risk for toxic effects. Screening of adducts using mass spectrometric methods by adductomic approaches offers possibilities to detect