重要文件
V5627
Sigma-Aldrich
Val-Ser
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H16N2O4
CAS號碼:
分子量::
204.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C(N)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(2)6(9)7(12)10-5(3-11)8(13)14/h4-6,11H,3,9H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
STTYIMSDIYISRG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A non-planar peptide bond in L-seryl-L-valine.
Anders Moen et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 60(Pt 8), o564-o565 (2004-08-06)
L-valyl-L-serine trihydrate.
Johansen A, Midtkandal R, Roggen H, Gorbitz CH.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 61, 198-200 (2005)
Studies on the conformation of amino acids. IX. Conformations of butyl, seryl, threonyl, cystennyl, and valyl residues in a dipeptide unit.
P K Ponnuswamy et al.
Biopolymers, 10(3), 565-582 (1971-01-01)