文件
V5502
Sigma-Aldrich
Val-Met
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20N2O3S
CAS號碼:
分子量::
248.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCCC(NC(=O)C(N)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O3S/c1-6(2)8(11)9(13)12-7(10(14)15)4-5-16-3/h6-8H,4-5,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
YSGSDAIMSCVPHG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
?OH radical induced decarboxylation of methionine-containing peptides. Influence of peptide sequence and net charge
Bobrowski K., Christian S, et al.
Journal of the Chemical Society, 5, 353-362 (1991)
Oxidation of methionine peptides by Fenton systems: the importance of peptide sequence, neighbouring groups and EDTA
Schoneich C. and Yang J.
Journal of the Chemical Society, 10, 915-924 (1996)