重要文件
U9252
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphate, periodate oxidized sodium salt
80-90%
同義詞:
Uridine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H12N2O12P2
CAS號碼:
分子量::
402.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
80-90%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)N1C=CC(=O)NC1=O)C=O
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)