重要文件
U5753
Sigma-Aldrich
Uniblue A sodium salt
同義詞:
Acid Blue 215
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H15N2O7S2Na
CAS號碼:
分子量::
506.48
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
成份
Dye content, ~75%
取代透過
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)