Key Documents
U3879
Sigma-Aldrich
Uracil-2-14C
aqueous solution (containing 2% ethanol)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H4N2O2
CAS號碼:
分子量::
112.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
aqueous solution (containing 2% ethanol)
標籤範圍
45-60 mCi per mmol
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1N[14C](=O)NC=C1
包裝
serum bottle