文件
U3876
Sigma-Aldrich
十一酸乙酯
~99%
同義詞:
十一烷酸乙酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
214.34
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
~99%
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves