Merck
全部照片(3)
重要文件
TRT51146
Compact 4 Drawer Locking Cart
black (drawers)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41123305
NACRES:
JA.01
材料
black (drawers)
polyethylene
製造商/商標名
TrippNT 51146
寬度 × 高度 × 直徑
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
重量
49 lb
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
27 inches tall
  • 4 full extension drawers
  • Fits under bench
  • Light weight and easy to move
  • White polyethylene construction
  • 13 colors
  • Built-in tray top
  • 3 inch swivel casters (2 with brakes)
  • Fully assembled
  • Non metal rustproof polymer construction
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)