文件
T9154
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(cis-13-docosenoate)
~99%
同義詞:
Trierucin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C69H128O6
CAS號碼:
分子量::
1053.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1