折射率
n20/D 1.560 (lit.)
bp
131 °C/11 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C1CCc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4H,5-7H2
InChI 密鑰
KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter