Merck
全部照片(4)
文件
T8566
Sigma-Aldrich
L-酪氨酸
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
同義詞:
(S)-2-氨基-3-(4-羟苯基)丙酸, 3-(4-羟苯基)-L-丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
181.19
Beilstein:
392441
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-酪氨酸, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
生物源
non-animal source
agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
產品線
BioXtra
化驗
99.0-101.0%
形狀
powder
光學活性
[α]25/D 11.2 to 9.8°, c = 5 in 1 M HCl (Specific Rotation 6.1 - 7.8 °)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 25 mg/mL
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
應用
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(phenol)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
L-酪氨酸是一种必需氨基酸,在生物化学和细胞培养研究中起重要作用。在生物化学研究中,L-酪氨酸是多巴胺、去甲肾上腺素和肾上腺素等神经递质的重要前体,这些神经递质影响细胞通讯并对情绪、注意力和能量水平有一定作用。它也有助于合成甲状腺激素,从而调节代谢过程。L-酪氨酸可用于维持细胞生长和蛋白质合成,有助于进行细胞维护和修复实验,从而成为生物化学和细胞培养研究中的重要工具。
應用
L-酪氨酸可用作 Dulbecco′s改良Eagle′s培养基补充剂,培养SY5Y神经母细胞瘤,作为细胞培养中稳定同位素标记氨基酸。
生化/生理作用
L-酪氨酸是由极性侧链组成,是一种非基本氨基酸。它能被细胞利用,合成蛋白质,是信号传导的一部分。L-酪氨酸作为磷酸基团受体,被激酶转移。
特點和優勢
  • 适用于细胞培养和生化研究
  • 适用于多种研究应用的优质化合物
包裝
无底玻璃瓶。内容物在插入式融锥内。
其他說明
多巴胺和其他儿茶酚胺的氨基酸前体
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
同類產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Altering O-Linked ?-N-Acetylglucosamine Cycling Disrupts Mitochondrial Function
Ee Phie Tan
The Journal of Biological Chemistry, 14719-14730 (2014)
John W Hill
Chemistry for Changing Times (2016)
Pin-Chao Liao et al.
STAR protocols, 1(3), 100160-100160 (2020-12-31)
The redox state of mitochondria is one indicator of the functional state of the organelles. Mitochondria are also the primary endogenous source of reactive oxygen species (ROS). Therefore, the redox state of the organelles also reflects their function in ROS
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
文章
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.
瞭解更多關於氨基酸 L-Tyrosine 的資訊,並探索它如何用於 MEM、DMEM 和 RPMI 等細胞培養基中。我們提供全面的胺基酸細胞培養補充劑和試劑組合。