重要文件
T7012
Sigma-Aldrich
溴化四乙铵
≥99%
同義詞:
四乙溴铵
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5)4N(Br)
CAS號碼:
分子量::
210.16
Beilstein:
3563430
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
化驗
≥99%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
產品號碼
描述
訂價
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)