重要文件
T6410
Sigma-Aldrich
4-Trifluoromethylumbelliferyl glucuronide potassium salt
≥98% (TLC)
同義詞:
4-Trifluoromethyl-7-hydroxycoumarin glucuronide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C16H12F3O9K
CAS號碼:
分子量::
444.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (TLC)
形狀
solid
SMILES 字串
[K].OC1C(O)C(OC(C1O)C(O)=O)Oc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C16H13F3O9.K.H/c17-16(18,19)7-4-9(20)27-8-3-5(1-2-6(7)8)26-15-12(23)10(21)11(22)13(28-15)14(24)25;;/h1-4,10-13,15,21-23H,(H,24,25);;
InChI 密鑰
VETSWRNXMAPTTI-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)