重要文件
T5629
Supelco
短杆菌素 来源于解硫胺素芽胞杆菌短芽孢杆菌
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
veterinary
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)